ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Benzene solution
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Benzene solution
  CRM48617
 :  Merck
 :  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Benzene solution
  CRM48617
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    200 μg/ml in methanol
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    71-43-2
  • Popis:
    Benzene solution
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Molekulární hmotnost:
    78,11
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
 : This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
 : P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311