Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, All-Cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid
Supelco® Organic Reference Standard, All-Cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid
  18566-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, All-Cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid
  18566-10MG
 :  Merck
 :  

 

  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    25182-74-5
  • Popis:
    all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00216034
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid; (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid; Osbond acid
  • Vzorec:
    C₂₂H₃₄O₂
  • Molekulární hmotnost:
    330,50
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable

 

 

 : Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.