ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Alkylphenol Target Analyte Mix Solution For Din En Iso 18857-2
Supelco® Organic Reference Standard, Alkylphenol Target Analyte Mix Solution For Din En Iso 18857-2
Catalog # 33623-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, Alkylphenol Target Analyte Mix Solution For Din En Iso 18857-2
Catalog # 33623-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    10 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Popis:
    Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H319 - H336
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Skladovací teplota:
    −20 °C
  • Koncentrace:
    In acetone
  • Bod vzplanutí:
    –17,0 °C - closed cup - Solvent
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338