Supelco® Organic Reference Standard, 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-Ring-¹³C₆ Solution
Katalogové číslo 33574-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1173020-38-6
- Popis:4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-¹³C₆ solution
- Sekvence:01
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H319 - H336 - H361
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD09842832
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,6,3-Nonylphenol-¹³C₆; 363-NP-13C6; 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-¹³C₆ (ring-¹³C₆)
- Vzorec:₁₃C₆C₉H₂₄O
- Molekulární hmotnost:226,31
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:–17 °C - Information refers to the main component,
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
Caution: P201 - P210 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313