Supelco® Organic Reference Standard, 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-Diethoxylate-Ring-¹³C₆ Solution
33207-1ML
: Merck
:
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1173019-36-7
- Popis:4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-diethoxylate-ring-¹³C₆ solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H319 - H336
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD09953756
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-¹³C₆; 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-¹³C₆; 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-¹³C₆; 363-NP₂EO-¹³C₆
- Vzorec:₁₃C₆C₁₃H₃₂O₃
- Molekulární hmotnost:314,41
- Bod vzplanutí:–17 °C - closed cup
- GHS signal: GHS02, GHS07
: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338