Supelco® Organic Reference Standard, 2-Stearoylglycerol
Catalog # 36484-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:621-61-4
- Popis:2-Stearoylglycerol
- Podmínky uskladnění:–70 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD25974054
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):β-Monostearin; 2-Monostearin; 2-Monostearoylglycerol; 2-Octadecanoylglycerol; Glycerol β-monostearate; Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
- Vzorec:C₂₁H₄₂O₄
- Molekulární hmotnost:358,56
- Skladovací teplota:−70 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable