Supelco® Organic Reference Standard, 2-Palmitoylglycerol
Catalog # 75614-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:23470-00-0
- Popis:2-Palmitoylglycerol
- Podmínky uskladnění:–70 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD00058513
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):β-Monopalmitin; 2-Hexadecanoylglycerol; 2-Monohexadecanoylglycerol; 2-Monopalmitin; 2-Monopalmitoylglycerol; Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
- Molekulární hmotnost:330,50