Supelco® Organic Reference Standard, (Z)-Mevinphos Solution
33765-2ML
: Merck
:
- Bal.:2 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:338-45-4
- Popis:(Z)-Mevinphos solution
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H302 + H312 + H332 - H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01632768
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(Z)-3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-2-butenoic acid methyl ester; trans-Mevinphos solution
- Vzorec:C₇H₁₃O₆P
- Molekulární hmotnost:224,15
- Skladovací teplota:2...8 °C
- GHS signal: GHS07
: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338