Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution II staining reagent, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 1.11956.2500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Pk Info:Preparation Capacity 1250 - 5000 slides
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm3 (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
:1