VWR® Traceable®, Indoor/Outdoor Digital Thermometer with Giant Dual-Display and Calibration
Catalog # 620-2713
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:–50...70 °C; –58...158 °F
- Rozlišení:0,1 °C; 0,1 °F
- Popis:Teploměr digitální se dvěma měřicími vstupy
- Přesnost:±1,0 °C; ±2,0 °F
- Délka kabelu:3 m
- Bal.:1
- Sonda:3,2 mm
Specifications
About this item
Teploměr s extra velkým displejem, který je snadno čitelný z dálky.
- Duální displej umožňuje současné čtení okolní teploty a teploty sondy
- °F/°C přepínatelné
- HI/LO alarmy a hodnoty paměti MIN/MAX lze zobrazit a resetovat stisknutím tlačítka
- Kabel a senzor fungují přesně pod vodou
- Vždy zapnutý přístroj neustále měří teplotu
Certifications: kalibrace v souladu se standardy NIST, ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA a Joint Commission requiriments
Ordering information: 1 year warranty.
Delivery: dodáváno včetně sondy, baterie typu AAA a kalibračního certifikátu s údaji podle požadavků NIST.