Ethylacetát ≥99.5% (by GC, corrected for water content), ChromAR® for liquid chromatography, for UV spectrophotometry, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo H078-25
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water):≥99.5 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.0005 %
- ACS - Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- ACS - Titrable Acid (meq/g):≤0.0009
- ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.05 %
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 255 nm:≤1.00
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 257 nm:≤0.50
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 263 nm:≤0.10
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm:≤0.05
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm:≤0.04
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 - 330 nm:≤0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 - 400 nm:≤0.005
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 - 400 nm:≤0.01
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,03792
Bod varu:77,1 °C (1013 hPa)
Bod tání:–83 °C
Hustota:0,902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-500-4
UN:1173
ADR:3,II
REACH:01-2119475103-46
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Číslo CAS:141-78-6
Vzorec:CH₃COOC₂H₅
MDL číslo:MFCD00009171