ContactUsLinkComponent
Médium pro obrácenou fázi ethyl (C₂) se širokými póry, J.T. Baker® BAKERBOND®
  7199-00
 :  Avantor
 :  
Médium pro obrácenou fázi ethyl (C₂) se širokými póry, J.T. Baker® BAKERBOND®
  7199-00
 :  Avantor
 :  
  • Velikost částic:
    40 µm
  • Bal.:
    100 g
  • Velikost pórů:
    60 Å
  • Popis:
    Ethyl (C₂), BAKERBOND®