ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 0.100 N volumetric solution
Corrosive
Kyselina sírová 0.100 N volumetric solution
Catalog # HACH20253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Kyselina sírová 0.100 N volumetric solution
Catalog # HACH20253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589