Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
Katalogové číslo 00896-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard, for GPC, 670000
- Čí. CAS:9004-54-0
- Popis:Dextran
- Sekvence:22
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00130935
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:[C₆H₁₀O₅]ₙ
- Bod vzplanutí:Not applicable