Eozin Y, Gurr™ for microscopical staining
Katalogové číslo 341975T
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Dye content (gravimetrically):Min. 85 %
- Identity (UV/VIS-Spectrum):Passes test
- Absorption maximum λmax. (Water):515 --> 518 nm
- Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water):1200 --> 1400
- TLC-Test:Passes test
- Loss on drying (110°C):Max. 8 %
- Suitability for microscopy:Passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:1
Číslo CAS:17372-87-1
Vzorec:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL číslo:MFCD00005040