Hematoxylin hydrate, Gurr™ for microscopical staining
Katalogové číslo 340374T
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Dye content (spectrophotometrically):Min 95 %
- Identity (UV/VIS-Spectrum):passes test
- Absorption maximum l max (acetonitrile):290 - 292 nm
- Spec. Absorptivity A 1%/1cm:155 - 165
- Haematein (spectrophotometrically):Max 0.1 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:1
Číslo CAS:517-28-2
:208-237-3
Vzorec:C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MDL číslo:MFCD00078111