Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Dodavatel:   CONTEC
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Dodavatel:  CONTEC
Certifikáty
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Amplitude™ Lambda™ wipes are made from hydroentangled blend of 58% cellulose and 42% polyester. This hydroentangled fabric provides low levels of particles and extractables.
  • Cost effective
  • Highly sorbent, excellent durability and good cleanliness
  • Recommended for ISO Class 6, 7 and 8 environments
  • Strong and durable both wet and dry
An excellent all-purpose wipe with outstanding sorbency, it is ideal for general purpose cleaning and spill pick up in biotech, pharmaceutical and medical device industries.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • CONTAMLA0001
  • CONTAMLA0002
  • Základní hmostnost:
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • Savost:
  • 313 ml/m²
  • 313 ml/m²
  • Absorbance - rychlost:
  • <1 s
  • <1 s
  • Extrakty - za použití deionizované vody:
  • 0,040 g/m²
  • 0,040 g/m²
  • Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
  • 0,027 g/m²
  • 0,027 g/m²
  • Vlákna (>100 µm):
  • 43,8/m²
  • 43,8/m²
  • Generace částic (>=0.5 µm):
  • 20,8 × 10⁶/m²
  • 20,8 × 10⁶/m²
  • Ionty - chlór:
  • 130 ppm
  • 130 ppm
  • Ionty - sodík:
  • 119 ppm
  • 119 ppm
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    D׊
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • CONTAMLA0001
    Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked
    Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked
    01
    230×230 mm
    300/bag, 12 bags/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3.600 KS
    1 * 3.600 KS - 9 640,00 Kč
    9 640,00 Kč
    1 * 3.600 KS
       9 640,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CONTAMLA0001
    Základní hmostnost
    65 g/m²
    Savost
    313 ml/m²
    Absorbance - rychlost
    <1 s
    Extrakty - za použití deionizované vody
    0,040 g/m²
    Extrakty - za použití izopropylalkoholu
    0,027 g/m²
    Vlákna (>100 µm)
    43,8/m²
    Generace částic (>=0.5 µm)
    20,8 × 10⁶/m²
    Ionty - chlór
    130 ppm
    Ionty - sodík
    119 ppm
  • CONTAMLA0002
    Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked
    Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked
    02
    300×300 mm
    150/bag, 18 bags/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.700 KS
    1 * 2.700 KS - 16 550,00 Kč
    16 550,00 Kč
    1 * 2.700 KS
       16 550,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CONTAMLA0002
    Základní hmostnost
    65 g/m²
    Savost
    313 ml/m²
    Absorbance - rychlost
    <1 s
    Extrakty - za použití deionizované vody
    0,040 g/m²
    Extrakty - za použití izopropylalkoholu
    0,027 g/m²
    Vlákna (>100 µm)
    43,8/m²
    Generace částic (>=0.5 µm)
    20,8 × 10⁶/m²
    Ionty - chlór
    130 ppm
    Ionty - sodík
    119 ppm