0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry k láhvím
VWR®, Screw Caps for Urine Containers
VWR®, Screw Caps for Urine Containers
VWR®, Screw Caps for Urine Containers
Katalogové číslo 216-1288
Dodavatel:
VWR Collection
Rozbalit obrázek
VWR®, Screw Caps for Urine Containers
Katalogové číslo 216-1288
Dodavatel:
VWR Collection
Specifikace
For:
Nádobu na moč, 120 ml
Colour:
Červený
Environmentally Preferable:
Bal.:
1.000
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Dokumentace
Detaily produktu
Dokumentace