bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 10 mg/mL in water
Katalogové číslo 40044.
Dodavatel: Biotium
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mL
- Sekvence:2275
Specifikace
O tomto produktu
:
:533.88 g/mol
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:245-690-6
Číslo CAS:23491-45-4
Vzorec:C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
MDL číslo:MFCD00012679