Dusičnan stříbrný 0.1 M AgNO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
72271-1L
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Assay:0.0998 - 0.1002 mol/l
- Calibrated Against:sodium chloride
:
:100 °C (1,013 hPa)
:<0 °C
:1,010 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:3264
:8,III
:GHS05
:7761-88-8
:AgNO₃
:MFCD00003414