Silica gel PS 2-6 mm drying agent, with indicator, Fluka™
Katalogové číslo 78307-1KG
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Particle Size:2-6 mm
- Appearance:complying
- pH (10 % susp., 20°C):3.5 - 7.0
- Water absorbing capacity:Min. 20 %
- Copper (Cu):0.03 - 0.12 %
- Sieve analysis 2-6 mm:Min. 95 %
- Bulk Density:600 - 800 g/l
- Change:complying
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:112926-00-8
MDL číslo:MFCD00011232