Jodid draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KI volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 38110-1EA
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Ampoule
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Factor:0.998 - 1.002
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7681-11-0
Vzorec:Kl
MDL číslo:MFCD00011405