ContactUsLinkComponent
jod 0.025 M I2 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Zdraví
jod 0.025 M I2 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 405353-500ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Zdraví
jod 0.025 M I2 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 405353-500ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    0.0480 - 0.0520 N
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:1,03 g/cm³ (25 °C)
 :GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7553-56-2
Vzorec:I₂
MDL číslo:MFCD00011355