ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 1.0 M CH3COOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina octová 1.0 M CH3COOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
  34256-1L
 :  
undefined
Kyselina octová 1.0 M CH3COOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
  34256-1L
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :100 °C
 :1,000 g/cm³
 :200-580-7
 :GHS05
 :Ambient
 :64-19-7
 :H₃CCOOH
 :MFCD00036152