ContactUsLinkComponent
MS spent media analysis columns, AdvanceBio
MS spent media analysis columns, AdvanceBio
Dodavatel:  Agilent
Certifikáty
undefined
MS spent media analysis columns, AdvanceBio
Dodavatel:  Agilent
Specifikace
  • Catalog No:
  • HEWL675775-901
  • HEWL673775-901
  • HEWL679775-901
  • Maximální tlak:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • Rozsah pH:
  • 3,0 – 11,0
  • 3,0 – 11,0
  • 3,0 – 11,0
  • Teplotní limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C