ContactUsLinkComponent
Size exclusion chromatography columns, InfinityLab AdvanceBio
 :  Agilent
undefined
Size exclusion chromatography columns, InfinityLab AdvanceBio
 :  Agilent
  • Catalog No:
  • HEWLPL1180-5350
  • HEWLPL1180-5301
  • HEWLPL1180-3350
  • HEWLPL1180-3301
  • HEWLPL1180-1350
  • HEWLPL1580-5350
  • HEWLPL1580-3301
  • HEWLPL1180-1301
  • HEWLPL1580-1301
  • HEWLPL1580-5201
  • HEWLPL1580-1201
  • HEWLPL1580-5301
  • HEWLPL1580-3350
  • HEWLPL1580-3201
  • HEWLPL1580-1350
  • Popis:
  • 130 Å
  • 300 Å
  • 130 Å
  • 300 Å
  • 130 Å
  • 130 Å
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 200 Å
  • 200 Å
  • 300 Å
  • 130 Å
  • 200 Å
  • 130 Å
  • Maximální tlak:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 620 bar
  • 620 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 620 bar
  • 400 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8,5
  • 2 – 8
  • 2 – 8
  • 2 – 8,5
  • 2 - 8,5
  • 2 – 8
  • 2 – 8,5
Frequently Bought Together