Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution indicator, for COD determination
Catalog # HACH181233
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Dropping bottle
- Bal.:29 mL
- Sekvence:2335
Specifikace
O tomto produktu
:
Číslo CAS:14634-91-4
Vzorec:C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL číslo:MFCD00036428