S-Nitrosoglutathione (GSNO) ≥95% (by HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 487920-10
Dodavatel: Merck Millipore (Calbiochem)
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mg
- Sekvence:2275
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Purity (HPLC):≥95%
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:336.319 g/mol
:Packaged under inert gas.
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:57564-91-7
Vzorec:C₁₀H₁₆N₄O₇S
MDL číslo:MFCD00214341