Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for laboratory grinding mill, MultiDrive basic
Accessories for laboratory grinding mill, MultiDrive basic
03, Blender vessel, 2000 ml, MultiDrive BL 2000
Katalogové číslo 431-0302
Dodavatel:   IKA
Accessories for laboratory grinding mill, MultiDrive basic
Katalogové číslo 431-0302
Dodavatel:  IKA
Accessories for laboratory grinding mill, MultiDrive basic
Accessories for laboratory grinding mill, MultiDrive basic
03, Blender vessel, 2000 ml, MultiDrive BL 2000
Přejít na:
Price
14 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Blender vessel, 2000 ml, MultiDrive BL 2000
  • Sekvence:
    03