0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy pro environmentální analýzu
VOCs - loamy sand 4, (CRM), Supelco®
VOCs - loamy sand 4, (CRM), Supelco®
VOCs - loamy sand 4, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM633-30G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
VOCs - loamy sand 4, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM633-30G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
30 g
Popis:
VOCs - Loamy Sand 4
Pk Info:
Pkg of 30 g
Specifications
About this item
Product Details
Product Details