0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy pro environmentální analýzu
TCLP Metals - Sandy Loams, (CRM), Supelco®
TCLP Metals - Sandy Loams, (CRM), Supelco®
TCLP Metals - Sandy Loams, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM202-225G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
TCLP Metals - Sandy Loams, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM202-225G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
225 g
Popis:
TCLP Metals - Sandy Loam 1
Pk Info:
Pkg of 225 g
Typ:
Certified reference material
Specifications
About this item
Product Details
Product Details