ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, MDI-DBA-d₉ Oligomers Standard
  CRM40604
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, MDI-DBA-d₉ Oligomers Standard
  CRM40604
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    In methanol (varied conc.)
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    MDI-DBA-d₉ oligomers standard
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Methylenediphenyl diisocyanate dibutylamine-d₉; p-MDI; polymeric-MDI
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
 : P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311