ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
Supplier:  Merck
Certificates
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
Supplier:  Merck
Specifications
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup