COD 500 mg/L calibration standard, (CRM), Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Supplier: VWR Collection
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PPCO, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Nitrile Gloves
Supplier: VWR Collection
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Supplier: Merck
Mixed cellulose ester membranes, sterile, 0,45 µm, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, odměrné baňky, třída A, sklo, čiré, plastová zátka NS
Supplier: VWR Collection
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, LDPE nebo PP, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific