ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Toluene solution
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Toluene solution
Catalog # CRM48620
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Toluene solution
Catalog # CRM48620
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    200 μg/ml in methanol
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    108-88-3
  • Popis:
    Toluene solution
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Toluene solution
  • Bod vzplanutí:
    11 °C
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311