ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
  CRM47949
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
  CRM47949
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    2000 µg/ml in dichloromethane
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    75-21-8
  • Popis:
    Ethylene oxide solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H336 - H340 - H350
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00014482
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Ethylene oxide solution
  • Molekulární hmotnost:
    44,05
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS08, GHS07
 : P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313