ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Butyraldehyde-DNPH solution
Supelco® Organic Reference Standard, Butyraldehyde-DNPH solution
  CRM47345
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Butyraldehyde-DNPH solution
  CRM47345
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    1000 µg/ml in acetonitrile (as the aldehyde)
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    1527-98-6
  • Popis:
    Butyraldehyde-DNPH solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H302 + H312 + H332 - H319
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution; Butyraldehyde-2,4-DNPH solution
  • Bod vzplanutí:
    2,0 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS02, GHS07
 : P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338