Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Trimethoprim
Trimethoprim, Certified reference material, TraceCERT®, 100 mg
Katalogové číslo 16967-100MG
Dodavatel:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Trimethoprim
Katalogové číslo 16967-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Supelco® Organic Reference Standard, Trimethoprim
Supelco® Organic Reference Standard, Trimethoprim
Trimethoprim, Certified reference material, TraceCERT®, 100 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
5 640,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mg
Product Details & Documents
 : This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
 : P202 - P264 - P270 - P280 - P301 + P310 - P405
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Popis:
    Trimethoprim
  • Cat. No.:
    16967-100MG
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Molekulární hmotnost:
    290,32
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
  • Čí. CAS:
    738-70-5
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • MDL čí.:
    MFCD00036761
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • Synonym(s):
    2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine; NSC 106568
  • Popis rizikové třídy:
    H301 - H361d
Specifikace