ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, 2,4-DB
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, 2,4-DB
Katalogové číslo 73073-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, 2,4-DB
Katalogové číslo 73073-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    50 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    94-82-6
  • Popis:
    2,4-DB
  • Podmínky uskladnění:
    15...25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H302 - H411
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00002819
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid; 2,4-DB
  • Bod tání:
    118 - 120 °C (lit.)
  • Vzorec:
    Cl₂C₆H₃O(CH₂)₃CO₂H
  • Molekulární hmotnost:
    249,09
Specifikace
O tomto produktu
  • GHS signal: GHS07, GHS09
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P273 - P301 + P312 + P330