Supelco® Organic Reference Standard, beta-Myrcene solution
Katalogové číslo CRM42262
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:2000 µg/ml in hexane
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Čí. CAS:123-35-3
- Popis:beta-Myrcene solution
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H304 - H315 - H336 - H361f - H373 - H411
- Podmínky k odeslání:WICE
- M-Clarity quality level:MQ300
- Bod vzplanutí:–26,0 °C – Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331