Supelco® Organic Reference Standard, alpha & beta-Thujone solution
Katalogové číslo CRM40909
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:2000 µg/ml in methanol
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Popis:alpha and beta-Thujone solution
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:WICE
- M-Clarity quality level:MQ300
- Bod vzplanutí:9,7 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311