ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, (-)-alpha-Bisabolol solution
  CRM40763
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, (-)-alpha-Bisabolol solution
  CRM40763
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    2000 µg/ml in methanol
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    23089-26-1
  • Popis:
    (-)-alpha-Bisabolol solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
 : P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311