Pharmaceutical secondary standard, octinoxate, (CRM), Supelco®
: Merck
- Čí. CAS:5466-77-3
- Popis:Octinoxate
Frequently Bought Together
Roztoky standardní pro měření vodivosti
: VWR Chemicals
pH buffers, DuraCal
: HAMILTON BONADUZ
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
: VWR Chemicals
Kyselina octová ledová 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
: VWR Chemicals
pH buffers, ready to use
: WTW