Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Pharmaceutical secondary standard, nifedipine, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, nifedipine, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, nifedipine, (CRM), Supelco®
Catalog # PHR1290-1G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Pharmaceutical secondary standard, nifedipine, (CRM), Supelco®
Catalog # PHR1290-1G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 g
Čí. CAS:
21829-25-4
Popis:
Nifedipine
Popis:
Nifedipine
Specifications
About this item
Product Details
Product Details