Supelco® Organic Reference Standard, Lidocaine Impurity D
Katalogové číslo PHR1977-50MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:50 mg
- Standard:Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
- Popis:Lidocaine Impurity D
- Sekvence:25
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302 - H315 - H319
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ300
- Synonym(s):NORLIDOCAINE HYDROCHLORIDE
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07
Caution: P301 + P312 + P330 - P305 + P351 + P338