ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Clarithromycin Impurity Q
Catalog # PHR1968-20MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, Clarithromycin Impurity Q
Catalog # PHR1968-20MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    20 mg
  • Standard:
    Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
  • Čí. CAS:
    118074-07-0
  • Popis:
    Clarithromycin impurity Q
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Podmínky k odeslání:
    DICE
  • MDL čí.:
    MFCD24386630
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Clarithromycin N-oxide; 6-O-Methylerythromycin N-oxide
  • Molekulární hmotnost:
    763,95