Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Acetaminophen Impurity E
Supelco® Organic Reference Standard, Acetaminophen Impurity E
Catalog # PHR1971-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Acetaminophen Impurity E
Catalog # PHR1971-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
  • Čí. CAS:
    99-93-4
  • Popis:
    Acetaminophen impurity E
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H319 - H412
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00002359
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    4′-Hydroxyacetophenone; 4′-Hydroxyacetophenone; 4-Hydroxyphenylethanone; p-Acetophenol; p-Hydroxyphenyl methyl ketone; Piceol
  • Bod tání:
    109 - 111 °C (lit.)
  • Vzorec:
    HOC₆H₄COCH₃
  • Molekulární hmotnost:
    136,15
  • Bod varu:
    147 - 148 °C/3 mmHg (lit.)

Specifikace

O tomto produktu

  • GHS signal: GHS07
Caution: P264 - P273 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 - P501