ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, trans-Caffeic acid
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, trans-Caffeic acid
Katalogové číslo 51868-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, trans-Caffeic acid
Katalogové číslo 51868-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    50 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    501-16-6
  • Popis:
    trans-Caffeic acid
  • Podmínky uskladnění:
    15...25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H351
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00004392
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid
  • Molekulární hmotnost:
    180,16
Specifikace
O tomto produktu
  • GHS signal: GHS08, GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P201 - P308 + P313