ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Katalogové číslo 61706-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Katalogové číslo 61706-50MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    50 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    78-70-6
  • Popis:
    Linalool
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H317 - H319
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00008906
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
  • Vzorec:
    (CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)(OH)CH=CH₂
  • Molekulární hmotnost:
    154,25
  • Hustota:
    0,87 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Bod varu:
    194 - 197 °C/720 mmHg (lit.)
Specifikace
O tomto produktu
  • GHS signal: GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338