ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, ʟ-Ascorbic acid
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, ʟ-Ascorbic acid
Katalogové číslo 57803-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, ʟ-Ascorbic acid
Katalogové číslo 57803-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    50-81-7
  • Popis:
    ʟ-Ascorbic acid
  • Podmínky uskladnění:
    20...25 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00064328
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    ʟ-Threoascorbic acid; Antiscorbutic factor; Vitamin C
  • Bod tání:
    190 - 194 °C (dec.)
  • Molekulární hmotnost:
    176,12
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.